Learn More
Cloruro de tiofen-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442997 25 g 25 g
11432997 5 g 5 g
11452997 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15553.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
2-Thiophenesulfonyl chloride has been used in the preparation of 2-((trans-2-phenyl cyclopropyl)sulfonyl)thiophene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de 2-tiofenesulfonilo se ha utilizado en la preparación de 2-((trans-2-fenil cyclopropil)sulfonil)tiofeno
Solubilidad
reacciona con agua.
Nota
sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16629-19-9
Fórmula molecular C4H3ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 182.64
Número MDL MFCD00005426
Clave InChI VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
Nombre IUPAC cloruro de tiobenceno-2-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-sulfonyl chloride
Punto de fusión 29°C to 31°C
Punto de ebullición 80°C to 81°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 123536
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 97%