Learn More
Hidrazida de tiofeno-2-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463624 25 g 25 g
11453624 5 g 5 g
11473624 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463624 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11270.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2361-27-5 | C5H6N2OS | 142.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2361-27-5
Fórmula molecular C5H6N2OS
Peso molecular (g/mol) 142.176
Número MDL MFCD00005435
Clave InChI SOGBOGBTIKMGFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxylic acid hydrazide, thiophene-2-carboxylic acid hydrazide, 2-thenoylhydrazine, 2-thiophenecarboxylic hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazide, thiophene-2-carboxylic hydrazide, 2-thiophenecarboxylic acid, hydrazide, 2-thiophenecarbohydrazonic acid, 2-thienylcarboxylic acid hydrazide, 2-thiophene carboxylic hydrazide
PubChem CID 73098
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbohidrazida
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Punto de fusión 137°C to 140°C
Cantidad 25 g
Beilstein 114437
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.18
Porcentaje de pureza ≥98%