Learn More
Anhidrido de tiofeno-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333406 1 g 1 g
11343406 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12851.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 25569-97-5 | C10H6O3S2 | 238.275 g/mol
Thiophene-2-carboxylic anhydride is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el anhidrido de tiofeno-2-carboxílico se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Hidrolizar en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25569-97-5
Fórmula molecular C10H6O3S2
Peso molecular (g/mol) 238.275
Número MDL MFCD00068089
Clave InChI BKBCDDYQJQGMNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene-2-carboxylic anhydride, thiophene-2-carboxylic acid anhydride, 2-thenoyl ether, 2-thenoic anhydride, acmc-20ajil, bis 2-thiophenecarboxylic acid anhydride, 2-thiophenecarboxylicacid,1,1'-anhydride, 2-thiophenecarboxylicacid, 1,1'-anhydride, thiophen-2-ylcarbonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid oxo thiophen-2-yl methyl ester
PubChem CID 3680768
Nombre IUPAC tiofeno-2-carboxilato tiofeno-2-carbonilo
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxylic anhydride
Punto de fusión 58°C to 61°C
Cantidad 1 g
Beilstein 177049
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.29
Porcentaje de pureza 95%