Learn More
Ácido tiofeno-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484164 500 g 500 g
11464164 25 g 25 g
11474164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12514.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128.15 g/mol
A hypoglycemic, anti-lipolytic agent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-72-0
Fórmula molecular C5H4O2S
Peso molecular (g/mol) 128.15
Número MDL MFCD00005437
Clave InChI QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
Nombre IUPAC ácido tiofeno-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 126°C to 130°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 259°C to 261°C
Cantidad 500 g
Beilstein 110150
Índice Merck 14,9354
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 99%