Learn More
Tiofen-2-carboxamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432248 25 g 25 g
11422248 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15219.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5813-89-8 | C5H5NOS | 127.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5813-89-8
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.161
Número MDL MFCD00010425
Clave InChI DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
Nombre IUPAC tiofeno-2-carboxamida
SMILES C1=CSC(=C1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxamide
Punto de fusión 178°C to 183°C
Cantidad 25 g
Beilstein 110153
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza 99%