Learn More
Tiofeno-2-carboxaldoxima, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383096 5 g 5 g
11393096 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10961.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29683-84-9 | C5H5NOS | 127.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29683-84-9
Fórmula molecular C5H5NOS
Peso molecular (g/mol) 127.16
Número MDL MFCD00022509
Clave InChI GASLBPLHYRZLLT-GQCTYLIASA-N
Sinónimo thiophene-2-carbaldehyde oxime, 2-thiophenecarboxaldehyde, oxime, thiophene-2-carboxaldoxime, thiophene-2-aldoxime, 2-thiophenealdehyde oxime, e-n-thiophen-2-ylmethylidene hydroxylamine, e-thiophene-2-carbaldehyde oxime, thiophen-2-aldoxim, pubchem14034, 2-formylthiophene oxime
PubChem CID 6876527
Nombre IUPAC (NE)-N-(tiofen-2-ilmetilideno)hidroxilamina
SMILES O\N=C\C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxaldoxime
Punto de fusión 132°C to 136°C
Cantidad 5 g
Beilstein 108676
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.17
Porcentaje de pureza ≥98%