Learn More
Tiofeno-2-carboxaldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466907 1000 g 1000 g
11413930 100 g 100 g
11423930 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14344.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-03-3 | C5H4OS | 112.15 g/mol
Thiophene-2-carboxaldehyde is used in the preparation of beta-aryl-beta-amino acids and urea derivatives. It acts as an arylation reagent. Further, it is used in the synthesis of unsaturated ketones, which serve as antiviral and cytotoxic agents. In addition to this, it is used as an intermediate to manufacture pharmaceuticals and aromatic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-2-carboxaldehído se utiliza en la preparación de ácidos beta-aril-beta-amino y derivados de la urea. Actúa como un reactivo de arilación. Además, se utiliza en la síntesis de cetonas insaturadas, que sirven como agentes antivirales y citotóxicos. También se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos y compuestos aromáticos.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, alcohol, éter, dimetilsulfóxido, acetato de etilo y la mayoría de los disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-03-3
Fórmula molecular C5H4OS
Peso molecular (g/mol) 112.15
Número MDL MFCD00005429
Clave InChI CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbaldehído
SMILES O=CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carboxaldehyde
Densidad 1.22
Punto de ebullición 196°C to 198°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 1000 g
Beilstein 105819
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform,alcohol,ether,dimethylsulfoxide,ethyl acetate and most organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza ≥98%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.