Learn More
Cloruro de tiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11433930 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11433930 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14641.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carbonyl chloride
CAS 5271-67-0
Densidad 1.372
Punto de ebullición 105°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Fórmula molecular C5H3ClOS
Índice de refracción 1.59
Número MDL MFCD00005428
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 110145
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride
Clave InChI QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC cloruro de tiofeno-2-carbonilo
Peso molecular (g/mol) 146.59
PubChem CID 78928
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.6
Porcentaje de pureza 98%