Learn More
Cloruro de tiofeno-2-carbonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427596 25 g 25 g
11437596 100 g 100 g
11447596 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14641.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5271-67-0 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5271-67-0
Fórmula molecular C5H3ClOS
Peso molecular (g/mol) 146.59
Número MDL MFCD00005428
Clave InChI QIQITDHWZYEEPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarbonyl chloride, 2-thenoyl chloride, 2-thienylcarbonyl chloride, 2-thiophenecarbonylchloride, thiophenecarbonyl chloride, 2-thiophene carbonyl chloride, thiophene-2-carboxylic acid chloride, thenoyl chloride, thienoyl chloride, 2-thenoylchloride
PubChem CID 78928
Nombre IUPAC cloruro de tiofeno-2-carbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carbonyl chloride
Densidad 1.372
Punto de ebullición 105°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 110145
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.6
Porcentaje de pureza 98%