Learn More
Tiofeno-2-carbonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453914 25 g 25 g
11463914 100 g 100 g
11473914 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453914 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11930.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1003-31-2 | C5H3NS | 109.146 g/mol
Thiophene-2-carbonitrile is used as an intermediate in synthetic chemistry and in the pharmaceutical industry. It is also used in the preparation of thiaplatinacycles and 2,2'-thienylpyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiofeno-2-carbonitrilo se utiliza como intermedio en la química sintética y en la industria farmacéutica. También se usa en la preparación de tiaplatinaciclos y 2,2′-tienilpirroles.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003-31-2
Fórmula molecular C5H3NS
Peso molecular (g/mol) 109.146
Número MDL MFCD00005416
Clave InChI CUPOOAWTRIURFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thiophenecarbonitrile, 2-cyanothiophene, 2-thiophene carbonitrile, 2-thenylcyanide, thiophenecarbonitrile, 2-thienonitrile, 2-thenonitrile, 2-thiophenenitrile, 2-cyano-thiophene, 2-thienylcarbonitrile
PubChem CID 66087
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbonitrilo
SMILES C1=CSC(=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carbonitrile
Densidad 1.171
Punto de ebullición 191°C to 193°C
Temperatura de inflamación 81°C (178°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 25 g
Número UN UN3276
Beilstein 107035
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.15
Porcentaje de pureza 98%