Learn More
Thiophene-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10341995 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10341995 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13004EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-carbaldehyde
CAS 98-03-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C5H4OS
Número MDL MFCD00005429
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thenaldehyde, thiophene-2-aldehyde, 2-formylthiophene, 2-thienylaldehyde, 2-thiophenealdehyde, thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thienylcarboxaldehyde, 2-thienaldehyde, alpha-formylthiophene
Clave InChI CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CS1
Nombre IUPAC tiofeno-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 112.15
PubChem CID 7364
ChEBI CHEBI:87301
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.15
Porcentaje de pureza 97%