Learn More
Ácido 2tiofeno-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466266 25 g 25 g
11446266 1 g 1 g
11456266 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23071.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6165-68-0 | C4H5BO2S | 127.95 g/mol
Thiophene-2-boronic acid is a reagent used for Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Copper-catalyzed nitration reactions, Chain-growth catalyst transfer polycondensation of conjugated alternating copolymer, Ferric perchlorate-promoted reaction of fullerene to give fullerenyl boronic esters. It is also used in the preparation of Amino pyridine-based inhibitors of mitotic kinase Nek2 with potential antipoliferative effects in cancer tumors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tiofeno-2-borónico es un reactivo utilizado para los acoplamientos cruzados de Suzuki-Miyaura catalizados con paladio, las reacciones de nitración catalizadas con cobre, la policondensación de crecimiento en cadena por transferencia de catalizador de copolímero alternado conjugado y la reacción promovida por perclorato férrico de fullereno para formar ésteres borónicos de fullerenilo. También se utiliza en la preparación de inhibidores a base de aminopiridina de la quinasa mitótica Nek2 con efectos antiproliferativos potenciales en tumores cancerígenos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6165-68-0
Fórmula molecular C4H5BO2S
Peso molecular (g/mol) 127.95
Número MDL MFCD00151850
Clave InChI ARYHTUPFQTUBBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene-2-boronic acid, 2-thiopheneboronic acid, 2-thienylboronic acid, thienylboronic acid, 2-thiopheneboronicacid, thiophen-2-ylboranediol, thiophene2-boronic acid, thiophen-2-yl boronic acid, 2-thiophenylboric acid, boronic acid, thienyl
PubChem CID 2733960
Nombre IUPAC ácido tiofen-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 25 g
Beilstein 112375
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.96
Porcentaje de pureza 98%