Learn More
Ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398345 5 g 5 g
11388345 1 g 1 g
11308355 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10293.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4282-31-9 | C6H4O4S | 172.154 g/mol
Thiophene-2,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis new cobalt(II) thiophenedicarboxylate coordination polymer and novel mesogenic thiophene based supramolecular liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico puede usarse en la síntesis de nuevo polímero de coordinación de tiofenodicarboxilato de cobalto(II) y en los nuevos cristales líquidos supramoleculares mesogénicos basados en tiofeno.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4282-31-9
Fórmula molecular C6H4O4S
Peso molecular (g/mol) 172.154
Número MDL MFCD00016896
Clave InChI YCGAZNXXGKTASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-thiophenedicarboxylic acid, 2,5-dicarboxythiophene, unii-5q8a2g9y8a, 2,5-thiophene dicarboxylic acid, pubchem5580, maybridge4_002021, acmc-1aj5p, ksc182i5d, 2,5-thiophene-dicarboxylic acid, thiophene-2.5-dicarboxylic acid
PubChem CID 20273
Nombre IUPAC ácido tiofeno-2,5-dicarboxílico
SMILES C1=C(SC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Punto de fusión 355°C to 360°C
Cantidad 5 g
Beilstein 136781
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.16
Porcentaje de pureza 97%