Learn More
Éster de bis(pinacol) de ácido tiofeno-2,5-diborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439295 1 g 1 g
15449295 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51725.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175361-81-6 | C16H26B2O4S | 336.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175361-81-6
Fórmula molecular C16H26B2O4S
Peso molecular (g/mol) 336.06
Número MDL MFCD09800563
Clave InChI AOJXAKMKFDBHHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-bis-thiopheneboronic acid pinacol ester, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophene, thiophene-2,5-diboronic acid bis pinacol ester, thiophene-2,5-diboronicacidbis pinacol ester, bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3-dioxaborolane-2,5-thiophene, 2,5-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl thiophene, 2,2'-thiene-2,5-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiophen-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 23058061
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)tiofen-2-il]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(S1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Punto de fusión 216°C to 220°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.06
Porcentaje de pureza 97%