Learn More
Tiofanato-d10 (O,O-dietil-d10), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiophanate-D10 (O,O-diethyl-D10) |
| CAS | 1398066-16-4 |
| Fórmula molecular | C14 D10 H8 N4 O4 S2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | N,N'-[1,2-Phenylenebis(iminocarbonothioyl)]biscarbamic acid C,C'-di(ethyl-d5) ester, 4,4'-o-Phenylenebis[3-thioallophanic acid] di(ethyl-d5) ester, 1,2-Bis[3-[(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)carbonyl]-2-thioureido]benzene, 1,2-Bis[3-(ethoxy-d5-carbonyl)thioureido]benzene, Ethyl-d10 thiophanate, Thiophanate-d10, Thiophanate-D10 (O,O-diethyl-D10), Thiophanate ethyl-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H18N4O4S2/c1-3-21-13(19)17-11(23)15-9-7-5-6-8-10(9)16-12(24)18-14(20)22-4-2/h5-8 H,3-4H2,1-2H3,(H2,15,17,19,23)(H2,16,18,20,24)/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-[[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxicarbonilcarbamotioilamino)fenil]carbamotioil]carbamato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 380.509 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.14 g/mol |
| Mostrar más |