Learn More
Ácido tiopalmítico (~90%), TRC
Código de producto. 30456412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456412 25 mg 25 miligramos
30451969 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT36807025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7530-93-0
Fórmula molecular C16H32OS
Peso molecular (g/mol) 272.49
Sinónimo Hexadecanethioic Acid
Nombre IUPAC hexadecanethioico O-ácido
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiopalmitic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H32OS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.2174