Learn More
Bromuro de tionilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352727 25 g 25 g
11362727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15648.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.02€
    41.65€ / 25 g
    Ahorro 61.37€
    59% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 507-16-4 | Br2OS | 207.87 g/mol
Thionyl bromide is used as a brominating agent in organic synthesis. It is used in the bromination of alfa-beta-unsaturated carbonyl compounds. It is also used to prepare alkyl bromides from alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tionilo se utiliza como agente bromador en la síntesis orgánica. Se utiliza en la bromación de compuestos carbonilos alfa-beta-insaturados. También se utiliza para preparar bromuros de alquilo a partir de alcoholes.
Solubilidad
Miscible con benceno, tolueno y éter.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es incompatible con el agua, el hidrobromuro, la acetona y el alcohol. Se hidroliza fácilmente para liberar el bromuro de hidrógeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-16-4
Fórmula molecular Br2OS
Peso molecular (g/mol) 207.87
Número MDL MFCD00011448
Clave InChI HFRXJVQOXRXOPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thionyl bromide, thionyl dibromide, unii-n6cu78b13t, thionylbromide, sulfur oxy dibromide, acmc-20ajin, pubchem2023, sobr2, thionyl bromide, purum at
PubChem CID 68176
Nombre IUPAC dibromuro de sulfurilo
SMILES BrS(Br)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 47°C to 49°C (20mmHg)
Nombre del producto químico o material Thionyl bromide
Punto de fusión -52°C
Cantidad 25 g
Olor Acrid
Índice de refracción 1.675
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 2.683
Número UN UN3264
Índice Merck 14,9347
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.88
Porcentaje de pureza 97%