Learn More
Tionina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El acetato de tionina es un colorante metacromático de fuerte tinción que se utiliza ampliamente para la tinción biológica. La tionina también se puede utilizar en lugar del reactivo de Schiff en la tinción cuantitativa de Feulgen del ADN. También se puede utilizar para mediar la transferencia de electrones en celdas de combustible microbianas. Se utiliza también como tinción nuclear general para la cromatina y la mucina; para la tinción de gránulos de Nissl mediante tampón de punto final y para mostrar células malignas en secciones de biopsia congeladas; y como tinción para secciones semifinas de material vegetal para microscopía óptica.
Solubilidad
Soluble en agua (∼2,5 mg/ml a 25 °C), y HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble en etanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thionin acetate |
| Información de solubilidad | Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol. |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.34 |