Learn More
Sal de acetato de tionina, TRC
Código de producto. 30456161
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456161 2.5 g 2.50 g
30450389 1 g 1 g
30456953 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456161 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3677552.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78338-22-4
Fórmula molecular C12H10N3S •C2H3O2
Peso molecular (g/mol) 287.33
Sinónimo 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium Acetate, Thionin Acetate, Thionine Acetate, 3,7-Diamino-phenothiazin-5-ium Acetate
Nombre IUPAC 3,7-diaminofenotiazina-acetato de 5-io
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thionin Acetate Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.07