Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de tionina, pura, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10444345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10444345 25 g Frasco de vidrio 25 g
10033030 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10444345 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229840250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78338-22-4 | C14H13N3O2S | 287.337 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78338-22-4
Fórmula molecular C14H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 287.337
Número MDL MFCD00081194
Clave InChI JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3, 7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
PubChem CID 2724414
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazina-3-ilideno)azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Specifications
Nombre del producto químico o material Thionin acetate
Nombre de nota Pure
Contenido de tinte 85% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 597 to 601nm (in water)
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Beilstein 27, 392
Índice Merck 14, 9346
Color Verde
Información de solubilidad Solubility in water: ca 2.5g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.33
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Thionin acetate, high purity biological stain
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thionin acetate