Learn More
Thionin acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16462429
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462429 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16462429 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0955
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Thionin acetate (Thionine acetate) is a metachromic cationic histology dye used in biological staining widely.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thionin acetate
CAS 78338-22-4
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H13N3O2S
Sinónimo Thionine acetate
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (145.02 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES NC1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O
Peso molecular (g/mol) 287.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Grado Research
Color Verde oscuro
Cantidad 1 g
Forma física Polvo