Learn More
Tiaftenquinona, TRC
Código de producto. 30454854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30454854 10 g
30450279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT36769010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 493-57-2
Fórmula molecular C8 H4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 164.18
Nombre IUPAC 1-benzotiofeno-2,3-diona
SMILES O=C1Sc2ccccc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thionaphthenquinone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4O2S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)11-8(7)10/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.9932