Learn More
Tiomosquimol, TRC
Código de producto. 30452057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452057 10 mg 10 miligramos
30451895 50 mg 50 miligramos
30449398 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452057 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT36700010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62020-54-6
Fórmula molecular C4 H6 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 130.17
Nombre IUPAC 5-(aminometil)-1,2-tiozol-3-una
SMILES NCC1=CC(=O)NS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomuscimol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2OS/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0201