Learn More
Tiomorfolina, con soporte polimérico, 0,8-1,1 mmol/g en resina de Merrifield, Thermo Scientific™
Código de producto. 11348806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348806 25 g 25 g
11328806 1 g 1 g
11338806 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19470.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-90-0
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.183
Número MDL MFCD03458715
Clave InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nombre IUPAC tiomorfolina
SMILES C1CSCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine
Nombre de nota polymer-supported, 0.8 to 1.1mmol/g on Merrifield resin
Cantidad 25 g