Learn More
Tiomorfolina, con soporte polimérico, 0,8-1,1 mmol/g en resina de Merrifield, Thermo Scientific™
Código de producto. 11328806
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11328806 1 g 1 g
11338806 5 g 5 g
11348806 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11328806
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19470.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-90-0
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.183
Número MDL MFCD03458715
Clave InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nombre IUPAC tiomorfolina
SMILES C1CSCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine
Nombre de nota polymer-supported, 0.8 to 1.1mmol/g on Merrifield resin
Cantidad 1 g