Learn More
Tiomorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Thiomorpholine is used as an intermediate for blonanserin. It is used in the preparation of pyrrole derivatives, which acts as a antimycobacterial agent. It is further involved in the hypocholesterolemic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tiomorfolina se utiliza como intermediario para la blonanserina. Se utiliza en la preparación de derivados de pirrol, que actúa como un agente antimicobacteriano. Además, participa en la actividad hipocolesterolémica.
Solubilidad
Miscible con agua miscible con agua y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y aire.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Thiomorpholine |
| Densidad | 1.086 |
| Punto de ebullición | 175°C to 177°C |
| Temperatura de inflamación | 67°C (153°F) |
| Índice de refracción | 1.5384 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3267 |
| Beilstein | 102550 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Índice Merck | 14,9300 |
| Show More |