Learn More
Tiomorfolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10452855 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452855 5 g Frasco de vidrio 5 g
10522614 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10452855 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187970050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-90-0 | C4H9NS | 103.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-90-0
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.19
Número MDL MFCD00005974
Clave InChI BRNULMACUQOKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiamorpholine, thiazolidinane, parathiazan, 4-thiomorpholine, tetrahydro-1,4-thiazine, 1,4-thiazane, 1,4-thiazan, 1-thia-4-azacyclohexane, unii-3a8r61g6qv, 1,4-thiazaperhydroine
PubChem CID 67164
ChEBI CHEBI:36392
Nombre IUPAC tiomorfolina
SMILES C1CSCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine
Densidad 1.0880g/mL
Punto de ebullición 175°C to 178°C
Temperatura de inflamación 63°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5370 to 1.539
Cantidad 5 g
Beilstein 27, 9
Índice Merck 15, 9452
Gravedad específica 1.088
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with many organic liquids
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thiomorpholine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.