Learn More
Tiomorfolina 1,1-Dióxido, TRC
Código de producto. 30456992
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456992 100 mg 100 miligramos
30449241 50 mg -
30454093 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456992 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344568100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39093-93-1
Fórmula molecular C4H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 135.18
Sinónimo 1,1-Dioxidothiomorpholine, 1,1-Dioxo-1-thiomorpholine, 1,1-Dioxothiomorpholine, 1,4-Thiazinane 1,1-Dioxide, Tetrahydro-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Tetrahydro-2H-1,4-thiazine 1,1-Dioxide, Thiomorpholine S,S-Dioxide, Thiomorpholine Dioxide
Nombre IUPAC 1,4-tiazinano 1,1-dióxido
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine 1,1-Dioxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2S/c6-8(7)3-1-5-2-4-8/h5H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0354