Learn More
Tiomorfolina 1,1-dióxido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17211192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211192 25 g 25 g
17201192 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211192 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 466030250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39093-93-1 | C4H9NO2S | 135.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39093-93-1
Fórmula molecular C4H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 135.18
Clave InChI NDOVLWQBFFJETK-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1λ⁶-tiomorfolina-1,1-diona
SMILES O=S1(=O)CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomorpholine 1,1-dioxide
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.18