Learn More
Sulfóxido de tiometón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thiometon-sulfoxide |
| CAS | 2703-37-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H15 O3 P S3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Intrathion sulfoxide, Intration sulfoxide, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinyl)ethyl dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-(2-ethylsulfinylethyl) phosphorodithioate, Oxythiometon, Thiometon sulfoxide, Thiometon-sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H15O3PS3/c1-4-13(7)6-5-12-10(11,8-2)9-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCS(=O)CCSP(=S)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-etilsulfiniletilsulfanil-dimetoxi-sulfanilideno-λ ^{5}-fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 262.35 |
| Mostrar más |