Learn More
Tiometón-sulfona, TRC
Código de producto. 30134984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134984 250 mg 250 miligramos
18021340 25 mg 25 miligramos
18071830 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT344670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20301-63-7
Fórmula molecular C6 H15 O4 P S3
Peso molecular (g/mol) 278.35
Sinónimo Thiometon-sulfone, Ethanethiol, 2-(ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-dimethyl phosphorodithioate (8CI), Thiometon sulfone
Nombre IUPAC 2-etilsulfoniletilsulfanilo-dimetoxisulfanideno-λ^{5}-fosfano
SMILES CCS(=O)(=O)CCSP(=S)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiometon-sulfone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15O4PS3/c1-4-14(7,8)6-5-13-11(12,9-2)10-3/h4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.987
Porcentaje de pureza >95%