Learn More
Ácido tiomálico, TRC
Código de producto. 30425510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425510 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30425510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1405105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Fórmula molecular C4H6O4S
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CC(S)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbutanodioico
Peso molecular (g/mol) 150.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.9987