Learn More
Ácido tiol-PEG2, TRC
Código de producto. 30453340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453340 5 mg -
30452839 10 mg 10 miligramos
30452842 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3512205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1379649-73-6
Fórmula molecular C7H14O4S
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Peso molecular 194.25
Condiciones de envío Temperatura ambiente