Learn More
Tioisicotinamida, TRC
Código de producto. 30450282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450282 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30450282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3508002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioisonicotinamide
CAS 2196-13-6
Fórmula molecular C6H6N2S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
SMILES NC(=S)c1ccncc1
Nombre IUPAC piridina-4-carbotioamida
Peso molecular (g/mol) 138.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0252