Learn More
Tioisonicotinamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490818 25 g 25 g
11463930 1 g 1 g
11480818 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490818 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25265.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2196-13-6
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.188
Número MDL MFCD00006437
Clave InChI KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
PubChem CID 2723788
Nombre IUPAC piridina-4-carbotioamida
SMILES C1=CN=CC=C1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioisonicotinamide
Punto de fusión 198°C to 202°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 2174
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 98%