Learn More
Tioisonicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395116 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11395116 25 g Frasco de vidrio 25 g
10882631 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395116 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138770250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 2196-13-6
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00006437
Clave InChI KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioisonicotinamide, 4-pyridinecarbothioamide, isothionicotinamide, 4-pyridylthiocarboxamide, 4-pyridylthioamide, thio-4-pyridinecarboxamide, isonicotinic acid thioamide, pyridine-4-thioamide, 4-pyridinecarboxamide, thio, isonicotinamide, thio
PubChem CID 2723788
Nombre IUPAC piridina-4-carbotioamida
SMILES C1=CN=CC=C1C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioisonicotinamide
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Marrón amarillento a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioisonicotinamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación