Learn More
Tioisobutiramida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451959 25 g 25 g
15431959 1 g 1 g
15441959 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451959 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64663.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13515-65-6 | C4H9NS | 103.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13515-65-6
Fórmula molecular C4H9NS
Peso molecular (g/mol) 103.183
Número MDL MFCD07369538
Clave InChI NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
PubChem CID 10909507
Nombre IUPAC 2-metilpropanotioamida
SMILES CC(C)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioisobutyramide
Punto de fusión 45°C to 48°C
Fórmula lineal (CH3)2CHC(=S)NH2
Cantidad 25 g
Beilstein 1098427
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.18
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido