Learn More
Tioguanina, Mikromol™
Código de producto. 18082820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18082820 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18082820 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0865.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tioguanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioguanine
CAS 154-42-7
Nombres de analitos o componentes Thioguanine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H5 N5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
SMILES NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
Nombre IUPAC 2-amino-1,7-dihidropurina-6-tiona
Peso molecular (g/mol) 167.19
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167,0266 g/mol