Learn More
Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP
Código de producto. 13295789
Cambiar vista
Click to view available options
Peso de llenado:
9 ± 0,5 ml
De 100 a 101,5 g
De 100,0 a 101,5 g
De 450 a 454 g
De 500 a 504 g
Formato:
Frasco con rosca DIN de 100 mL
Frasco con rosca DIN de 500 mL
Frasco de jarabe de 125 mL
Tubo
Vial de 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso de llenado Formato Tamaño de la unidad
13295789 9 ± 0,5 ml Tubo paquete de 50
15602129 De 100 a 101,5 g Frasco con rosca DIN de 100 mL paquete de 10
12697218 De 100,0 a 101,5 g Vial de 100 mL cada uno
15612129 De 450 a 454 g Frasco con rosca DIN de 500 mL paquete de 10
13265439 De 100 a 101,5 g Frasco de jarabe de 125 mL paquete de 10
13275489 De 500 a 504 g Frasco con rosca DIN de 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13295789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TV5001D
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with the convenience of prepared media tubes.
Cultivate aerobic and anaerobic organisms in the performance of sterility tests with Thermo Scientific™ Thioglycollate Medium USP prepared media tubes. The medium is prepared according to the formula specified in the US Pharmacopoeia1 for the performance of sterility tests, and conforms to formulations detailed in the British and European Pharmacopoeia 2,3.
El medio de tioglicolato USP es adecuado para el cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios. No se requiere parafina ni un cierre hermético especial, ni tampoco un frasco anaeróbico para el cultivo de anaerobios. Está bien tamponado, de modo que la inónula ácida o alcalina produce una alteración insignificante en la reacción del medio. El contenido de tioglicolato de sodio del medio neutraliza el efecto bacteriostático de los compuestos de mercurio que se utilizan como conservantes en soluciones para inyecciones. Si la solución sometida a ensayo contiene una sustancia bacteriostática, es necesario, para evitar que el resultado sea un falso negativo, establecer la actividad bacteriostática del producto con el método descrito en la Farmacopea de estadounidense1. El medio de tioglicolato USP también se recomienda para el cultivo de especies de Clostridium.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Lemon yellow, transparent
Contenido y almacenamiento De 20 °C a 25 °C
Descripción Medio de tioglicolato USP
Formato Tubo
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Medios
Volumen de llenado 9 mL
Peso de llenado 9 ± 0,5 ml
Tipo de empaquetado 50 tubos en una caja de cartón
Cantidad 50/paq.
For In Vitro Diagnostic Use.