Learn More
Thermo Scientific™ Medio de tioglicolato de 10 x 100 ml
Código de producto. 12583936
Change view
Click to view available options
:
Medio de tioglicolato de 10 x 100 ml
Código de producto.
12583936 Medio de tioglicolato de 10 x 100 ml
1 options
Código de producto. 12583936
Marca: Thermo Scientific™ BO0510M
Frasco de cuello ancho DIN de 100 ml con septo
Medios en frascos de uso general que cumplen con la especificación EP/USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ARTG
Certificaciones/conformidad EP/USP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
País de origen Reino Unido
Tipo de medios Medios preparados
Tipo de producto Medios en frasco
Para utilizar con (aplicación) Medios farmacéuticos en frascos
Tipo de empaquetado Paquete
Cantidad 10 x 100 mL