Learn More
Ácido tioglicólico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10599390 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10599390 250 mL 250 ml
10020500 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10599390 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1000/PB07
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 68-11-1 | Molecular Formula: C2H4O2S | Molecular Weight: 92.112 g/mol
100 ml, Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-11-1
Fórmula molecular C2H4O2S
Peso molecular (g/mol) 92.112
Número MDL 4876
Clave InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Nombre IUPAC Ácido 2-sulsanilacético
SMILES C(C(=O)O)S
Especificaciones
Punto de fusión -16°C
Color Incolora
pH 1.5
Punto de ebullición 220°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 250 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.11g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercaptoacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.