Learn More
Ácido tioglicólico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10355720 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
2,5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355720 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2,5 LT
1 options
Código de producto. 10355720 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/1000/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 68-11-1
Punto de fusión -16°C
Color Incolora
pH 1.5
Punto de ebullición 220°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C2H4O2S
Número MDL 4876
Cantidad 2.5 L
Sinónimo mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
Clave InChI CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)S
Nombre IUPAC Ácido 2-sulsanilacético
Peso molecular (g/mol) 92.112
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.11g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioglycollic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.