Learn More
Ácido tioglicólico, 99,94 %, grado bacteriológico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426342 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426342 25 g 25 g
11436342 100 g 100 g
11446342 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426342 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210293325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.35€
    54.60€ / 25 g
    Ahorro 2.75€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
CAS 367-51-1
Fórmula molecular C2H3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 114.094
Clave InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nombre IUPAC Sodio;2-sulfanilacetato
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioglycolic acid
Color Blanco
Densidad ∽1.32g/mL
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.11
Porcentaje de pureza 0.9994
Grado Bacteriológico
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt