Learn More
Éster de ácido tiooglicólico 2-etilhexilí, TRC
Código de producto. 30006510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006510 10 mL 10 ml
30008903 1 mL 1 ml
30004033 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006510 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT35076310ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7659-86-1
Fórmula molecular C10H20O2S
Peso molecular (g/mol) 204.33
Sinónimo 2-Ethylhexyl 2-Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl 2-Sulfanylacetate, 2-Ethylhexyl Mercaptoacetate, 2-Ethylhexyl Thioglycolate, 2-Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester, EHTG, Mercaptoacetic Acid 2-Ethylhexyl Ester;
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-sulfanilacetato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1184