Learn More
ThioGlo1, TRC
Código de producto. 30454443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454443 50 mg 50 miligramos
30452745 100 mg -
30451096 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT35076550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137350-66-4
Fórmula molecular C20H13NO7
Peso molecular (g/mol) 379.32
Sinónimo Methyl 10-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-9-methoxy-3-oxo-3H-benzo[f]chromene-2-carboxylate
Nombre IUPAC metilo 10-(2,5-dioxopirrol-1-il)-9-metoxi-3-oxobobezono[f]cromeno-2-carboxilato
SMILES C1(=CC=C2C(=C1N3C(C=CC3=O)=O)C4=C(C=C2)OC(C(=C4)C(=O)OC)=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ThioGlo1
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-6-4-10-3-5-13-11(9-12(19(24)27-2)20(25)28-13)17(10)18(14)21-15(22)7-8-16(21)23/h3-9H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.0692