Learn More
Tioflavina T, tec. 75%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453709 25 g 25 g
15443709 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61043.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Colorante utilizado para visualizar placas beta-amiloides, como las asociadas con la enfermedad de Alzheimer
A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-54-7
Fórmula molecular C17H19ClN2S
Peso molecular (g/mol) 318.86
Número MDL MFCD00011944
Clave InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Yellow 1; C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nombre IUPAC 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioflavine T
Beilstein 3922452
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.86
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico