Learn More
Tioflavina T, tec. 75%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443709 5 g 5 g
15453709 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61043.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Colorante utilizado para visualizar placas beta-amiloides, como las asociadas con la enfermedad de Alzheimer
A dye used to visualize beta-amyloid plaques, like those associated with Alzheimer's Disease
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2390-54-7
Fórmula molecular C17H19ClN2S
Peso molecular (g/mol) 318.86
Número MDL MFCD00011944
Clave InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Yellow 1; C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nombre IUPAC 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethyl-1,3-benzothiazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Specifications
Nombre del producto químico o material Thioflavine T
Beilstein 3922452
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.86
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Thioflavine T, tech
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride