Learn More
Tioflavina T, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589063 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10589063 5 g Frasco de vidrio 5 g
10792631 25 g Frasco de vidrio 25 g
10005823 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10589063 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211760050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.40€
    31.65€ / 5 g
    Ahorro 5.75€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2390-54-7
Fórmula molecular C17H19ClN2S
Peso molecular (g/mol) 318.86
Número MDL MFCD00011944
Clave InChI JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
Nombre IUPAC 4-(3,6-dimetil-1,3-benzotiazol-3-ium-2-il)-N,N-dimetilanilina; cloruro
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thioflavin T
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Beilstein 27, 377
Color Ocre-amarillo a amarillo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.85