Learn More
MedChemExpress Thioflavin T
Código de producto. 16441168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441168 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16441168 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0218
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Thioflavin T is a cationic Benzothiazole dye that shows enhanced fluorescence upon binding to amyloid in tissue sections.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Room temperature
CAS 2390-54-7
Peso molecular 318.86 g/mol
Sinónimo Basic Yellow 1
Objetivo HBV
Solubilidad DMSO : 22.5 mg/mL (70.56 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 12.5 mg/mL (39.20 mM; Need ultrasonic)