Learn More
Éster tetrametílico de ácido tiodifosfórico (>70%), TRC
Código de producto. 30456544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456544 1 g 1 g
30453039 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3503501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51120-35-5
Fórmula molecular C4H12O5P2S2
Peso molecular (g/mol) 266.21
Sinónimo Thiodiphosphoric Acid ([(HO)2P(S)]2O) Tetramethyl Ester, Destetramethyl Sulfotep
Nombre IUPAC Dimetoxifosfinothioiloxi-dimetoxi-sulfanilideno-λ^{5}-fosfano
SMILES COP(=S)(OC)OP(=S)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H12O5P2S2/c1-5-10(12,6-2)9-11(13,7-3)8-4/h1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.9601